Principaux documents
291862
Sigma-Aldrich
4-Nitrothioanisole
technical grade
Synonyme(s) :
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Pf
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par