Key Documents
29177
Sigma-Aldrich
(S)-4-Chloro-1,2-epoxybutane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
Chaîne SMILES 
ClCC[C@H]1CO1
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.