Documents
291315
Sigma-Aldrich
Dimethyl-pentafluorophenylsilane
98%
Synonyme(s) :
(Pentafluorophenyl)dimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
C6F5SiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.22
Numéro Beilstein :
2273224
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Application
Protecting reagent for alcohols.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup