Key Documents
291307
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyl acetate
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
1-Acetoxy-4-iodobutane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densité
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)