290793
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid monohydrate
90%
About This Item
Pureté
90%
Chaîne SMILES
O.Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7;/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15);1H2
Clé InChI
UDDZFUCCXGYYGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- aminoazo and hydroxyazo dyes
- water dispersible graphene
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges