Documents
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable