Principaux documents
289655
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.60
Beilstein:
3695285
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
98%
Pf
260-280 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable