Key Documents
289582
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
57 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N