Principaux documents
28894
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,9-Cyclohexadecadiene
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.39
Beilstein:
1363605
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
pb
115 °C/0.001 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCC=CCCCCCCC=CCC1
InChI
1S/C16H28/c1-2-4-6-8-10-12-14-16-15-13-11-9-7-5-3-1/h1-2,15-16H,3-14H2/b2-1-,16-15-
Clé InChI
QCSDLMPAQMQZOE-QSWGICILSA-N
Application
1,9-Cyclohexadecadiene was used in the synthesis of muscone and exaltone[1].
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Synthesis of racemic muscone and cyclopentadecanone (exaltone) from 1, 9-cyclohexadecadiene.
Mookherjee BD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(22), 3266-3270 (1971)