Principaux documents
288918
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
chunks
Pf
139-141 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
Cc1[nH]c(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-7-8(2)10(13-9(7)3)11(14)15-12(4,5)6/h13H,1-6H3
Clé InChI
JPUCLUDOOSRGFH-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable