Principaux documents
288330
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-4,6,6-trimethyl-2H-pyran-2-one
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves