Principaux documents
286702
Sigma-Aldrich
Mevalonic lactone
97%
Synonyme(s) :
β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-Mevalonolactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Beilstein:
80960
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(O)CCOC(=O)C1
Autres remarques
Contains mevalonic acid
Remplacé(e)(s) par