285730
Ellipticine
97%
Synonyme(s) :
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Beilstein:
221300
Numéro CE :
Numéro MDL:
Produits recommandés
Essai
97%
Chaîne SMILES
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
Clé InChI
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N