Principaux documents
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9Cl2NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.12
Beilstein:
1750770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.458
pb
79 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
Clé InChI
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter