285064
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
5-Amino-4-oxopentanoic acid methyl ester, 5-Aminolevulinic acid methyl ester
About This Item
Pureté
95%
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable