Principaux documents
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptanetriol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro Beilstein :
1737083
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
98%
Pf
52-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
Clé InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N