Principaux documents
284033
Sigma-Aldrich
Maltopentaose hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H52O26 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
828.72 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O