Principaux documents
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41100000
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N