Principaux documents
283681
Sigma-Aldrich
Diisopropoxymethylborane
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHO]2BCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
pb
105-107 °C/751 mmHg (lit.)
Densité
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C7H17BO2/c1-6(2)9-8(5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
BHOFOFKBMGVFSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Reactant for:
  • Preparation of alkylborate compounds containing imidazolyl functional groups
  • Nickel complexes of monoanionic tripodal ligands (carboxylate shift from nickel to boron)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup