Principaux documents
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
Synonyme(s) :
L-PCPA
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.63
Beilstein:
2416150
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
Pf
263 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges