Principaux documents
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanine
98%
Synonyme(s) :
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Beilstein:
82872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
Pf
255-263 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Description générale
Unusual α-amino acid.