Documents
281875
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)isopropylsilane
97%
Synonyme(s) :
Chloro-isopropyl-dimethylsilane, DMIPSCl, Dimethylisopropylchlorosilane, Dimethylisopropylsilyl chloride, Isopropyldimethylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.70
Numéro Beilstein :
1732089
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
Clé InChI
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter