Principaux documents
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
102777
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
97%
Chaîne SMILES 
COC1OC1(C)C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup