Principaux documents
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
Clé InChI
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable