280968
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine
99%
Synonyme(s) :
Tiopronine
About This Item
Essai
99%
Chaîne SMILES
CC(S)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)
Clé InChI
YTGJWQPHMWSCST-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable