Principaux documents
279749
Sigma-Aldrich
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4404 (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCC1OCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6-4-5-7-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZCCPVTVGEQLONB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-dioxolaneamine (mpoa-H)[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jakub Wojtaszak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(6), 2424-2436 (2013-12-07)
The reaction of MgBu2, ZnEt2 or Ca(O(i)Pr)2 with 2 eq. of three-coordinating N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (mpoa-H) or N-[methyl(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (tbpoa-H) gave neutral, monomeric [Mg(mpoa)2], [Zn(mpoa)2], [Zn(tbpoa)2], and [Ca(tbpoa)2] as white powders in 58-90% yields. The resulting aminophenolates were characterized in solution by NMR