Principaux documents
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
Synonyme(s) :
Acrolein cyanohydrin acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Beilstein:
1703025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C=C)C#N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
169.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.5 °C - closed cup