Principaux documents
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
Synonyme(s) :
Diisopropyl butylboronate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pb
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
Densité
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Clé InChI
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)