Principaux documents
277886
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3,5-diamino-2-pyrazinecarboxamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6ClN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
219-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
Clé InChI
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1