Principaux documents
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
1 G
89,90 $
10 G
367,00 $
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
89,90 $
10 G
367,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2