Key Documents
277118
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-chloro-5,5-dimethylhydantoin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
160-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Br)C1=O
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges