Documents
276189
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOCH2CO2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.41
Numéro Beilstein :
2045011
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clé InChI
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate has been used in the synthesis of zirconium(IV) carboxylato complexes [LOEtZr(OCOCH2OH)(O2CCH2O)]2.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and structures of zirconium (IV) hydrogensulfato and carboxylato complexes with Klaui's oxygen tripodal ligand.
Yi X-Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(26), 4256-4260 (2009)