Principaux documents
274038
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methylbenzanilide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable