Principaux documents
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
85%
Forme
powder
Pf
213-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable