Principaux documents
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup