Principaux documents
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.24
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
111-114 °C (lit.)