Principaux documents
271578
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
99%
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66
Beilstein:
4546912
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par