270695
2-Butanone
HPLC grade, suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
10.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.050% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
80 °C
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup