269476
N-Acetylprocainamide
≥99%
77,20 $
About This Item
77,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
Pf
138-140 °C (lit.)
Solubilité
soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow (1N HCl)
Groupe fonctionnel
amide
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Clé InChI
KEECCEWTUVWFCV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable