269328
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)-2-chloroanthracene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H21ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Pf
240-242 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccc(OC)cc4)c5cc(Cl)ccc25