Principaux documents
268984
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Beilstein:
1839458
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
5.11 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
55 °C (lit.)
Densité
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
Clé InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par