Documents
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
≥99%
Forme
wire
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
0.5 mm
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par