Principaux documents
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\C