265705
Tin
wire, diam. 1.0 mm, 99.999%
Synonyme(s) :
Tin Powder, Tin element
About This Item
Essai
99.999%
Forme
wire
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable