265306
2,3-Difluoroaniline
98%
94,60 $
About This Item
94,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup