Principaux documents
265098
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dihydroxy-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(OH)2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
96-98 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1c(O)cc(C)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)8(7(11)4-5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
Clé InChI
RIJMQNGJNNAAQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T K Jayasekara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 37(6), 577-580 (2002-07-12)
Securidaca longepedunculata Fers (Polygalaceae) is commonly used as a medicine in many parts of Africa and shows promise for protecting stored grain against insect pests. Analysis of a methanol extract of the root bark by gas chromatography linked to mass