264989
2-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
173-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
Clé InChI
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable