Principaux documents
264520
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4844 (lit.)
Densité
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup