Principaux documents
264490
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Densité
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CC#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
AGAOESUOSOGZOD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Difluorophenylacetonitrile has been used in the preparation of (E,Z)-(4S)-4-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-(3,5-difluorophenyl)-5-phenyl-2pentenenitrile[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M Vaillancourt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 2(5), 343-355 (1994-05-01)
A series of enol HIV-1 protease inhibitors which show competitive inhibition and the structure-activity relationship study which led to the design of these compounds are reported. By systematically modifying simple amino acids, Boc-Phe enol and Boc-Tyr enol derivatives yield nanomolar