264458
3,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
51,00 $
About This Item
51,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Densité
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter